Imprimer

N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR300765-1G OR300765-250MG OR300765-2.5G OR300765-5G
APOSOR300765-1GEA 249 EUR
APOSOR300765-1G APOSOR300765-250MG APOSOR300765-2.5G APOSOR300765-5G
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Formule: C₇H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864976
Numéro CAS: 73631-23-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR