2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Diethyl 2-(phenylamino)malonate
Formule:
C₁₃H₁₇NO₄ Poids moléculaire: 251.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00122281 Numéro CAS: 6414-58-0 |