Imprimer
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 84.1 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClO₂S
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677693
Numéro CAS: 10447-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II