Imprimer
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 109 EUR
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formule: C₈H₆N₂O₃
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701290
Numéro CAS: 366452-97-3