Imprimer

Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR300697-1G OR300697-25G OR300697-5G
APOSOR300697-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300697-1G APOSOR300697-25G APOSOR300697-5G
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₁BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001322
Numéro CAS: 35120-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR