Imprimer

2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR300693-25G OR300693-5G
APOSOR300693-25GEA 220 EUR
APOSOR300693-25G APOSOR300693-5G
2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine
2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772824
Numéro CAS: 332134-60-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR