2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
Formule:
C₉H₉BrO₃S Poids moléculaire: 277.1350 g/mol Point de fusion: 125…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673134 Numéro CAS: 50413-24-6 UN: 1759 ADR: 8 III |