Imprimer
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300670-1G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 85.7 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664359
Numéro CAS: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III