Imprimer
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014619
Numéro CAS: 15190-10-0