Isoxazol-5-ylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
Formule:
C₃H₄N₂O Poids moléculaire: 84.08 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00128192 Numéro CAS: 14678-05-8 |