Imprimer
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300642-1G OR300642-250MG OR300642-500MG OR300642-2.5G OR300642-5G
APOSOR300642-1GEA 197 EUR
APOSOR300642-1G APOSOR300642-250MG APOSOR300642-500MG APOSOR300642-2.5G APOSOR300642-5G
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844399
Numéro CAS: 144128-71-2