3,5-Diméthyl-1-phénylpyrazole 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,5-Diméthyl-1-phényl-1H-pyrazole
Formule:
C₁₁H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020728 Numéro CAS: 1131-16-4 |