Imprimer
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 EUR
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formule: C₆H₈Br₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384840
Numéro CAS: 1299607-37-6