4-(3-Chloropropyl)morpholine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Morpholinopropyl Chloride
Formule:
C₇H₁₄ClNO Point d'ébullition: 115 °C/25mmHg Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039714 Numéro CAS: 7357-67-7 EINECS: 461-510-0 |