Imprimer
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300513-1G OR300513-10G OR300513-5G OR300513-250MG OR300513-500MG OR300513-25G
APOSOR300513-1GEA 84.1 EUR
APOSOR300513-1G APOSOR300513-10G APOSOR300513-5G APOSOR300513-250MG APOSOR300513-500MG APOSOR300513-25G
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Formule: C₉H₁₇NO₄
Point d'ébullition: 117 °C/0,5mmHg
Densité: 1,0533 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729298
Numéro CAS: 3783-61-7