Imprimer
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300508-1G OR300508-5G
APOSOR300508-1GEA 171 EUR
APOSOR300508-1G APOSOR300508-5G
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115.13 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845728
Numéro CAS: 64320-89-4