Imprimer
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-(phenylamino)propanoate
OR300505-1G OR300505-5G
APOSOR300505-1GEA 132 EUR
APOSOR300505-1G APOSOR300505-5G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179.2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089334
Numéro CAS: 21911-84-2