Imprimer
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 125 EUR
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095205
Numéro CAS: 374633-27-9