Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 48…51 °C/0,3mmHg Point de fusion: 176…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03426031 Numéro CAS: 33543-78-1 |