Imprimer
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 314 EUR
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 105314-08-7