Imprimer
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300251-1G OR300251-250MG
APOSOR300251-1GEA 144 EUR
APOSOR300251-1G APOSOR300251-250MG
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Formule: C₄H₃ClIN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706048
Numéro CAS: 1252597-70-8