Imprimer
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300248-1G OR300248-5G
APOSOR300248-1GEA 33.5 EUR
APOSOR300248-1G APOSOR300248-5G
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₄ClN₃
Poids moléculaire: 153.5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834910
Numéro CAS: 69214-33-1