Imprimer
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 120 EUR
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858429
Numéro CAS: 475994-60-6