3-Chloroisoquinolin-4-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C9H7ClN2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235154 Numéro CAS: 342899-38-1 |