Imprimer
6-Chloroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991646
Numéro CAS: 62882-02-4