Imprimer
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300088-1G OR300088-5G
APOSOR300088-1GEA 33 EUR
APOSOR300088-1G APOSOR300088-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formule: C₉H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114858
Numéro CAS: 147497-32-3