Imprimer
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300068-1G OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA 145 EUR
APOSOR300068-1G APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703278
Numéro CAS: 34551-41-2