Imprimer
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Oxoisoindoline-5-boronic acid, pinacol ester
OR300008-1G OR300008-250MG OR300008-5G
APOSOR300008-1GEA 219 EUR
APOSOR300008-1G APOSOR300008-250MG APOSOR300008-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Formule: C₁₄H₁₈BNO₃
Poids moléculaire: 259.11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11040393
Numéro CAS: 376584-62-2