4-Méthylphénylamidine chlorhydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methylphenylamidine hydrochloride, 4-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-Methylbenzimidamide hydrochloride
Formule:
C₈H₁₁ClN₂ Point de fusion: 211…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040183 Numéro CAS: 6326-27-8 |