3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅ClN₂ Poids moléculaire: 128.56 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09743645 Numéro CAS: 89283-31-8 UN: 1593 ADR: 6.1 III |