Imprimer
2,5-Dichloronicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 58 EUR
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204159
Numéro CAS: 75291-86-0