Imprimer
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 406 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₈BrNS
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974049
Numéro CAS: 28771-82-6