Imprimer
Acide 3,5-dinitrosalicylíque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque, Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïque
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
Acide 3,5-dinitrosalicylíque 97%
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4