Imprimer
2-Chloroisonicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 21.9 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 104…106 °C/15mmHg
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174318
Numéro CAS: 33252-30-1