Imprimer
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29819-10G OR29819-1G OR29819-5G
APOSOR29819-10GEA 346 EUR
APOSOR29819-10G APOSOR29819-1G APOSOR29819-5G
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115005
Numéro CAS: 4402-83-9