Imprimer
4-(4-Iodophenyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2980-1G OR2980-5G
APOSOR2980-1GEA 24.4 EUR
APOSOR2980-1G APOSOR2980-5G
4-(4-Iodophenyl)morpholine
4-(4-Iodophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂INO
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974040
Numéro CAS: 87350-77-4