Imprimer
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 50.9 EUR
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173806
Numéro CAS: 67386-38-3