Imprimer
2-Cyanothioacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29773-100G OR29773-25G OR29773-5G
APOSOR29773-100GEA 157 EUR
APOSOR29773-100G APOSOR29773-25G APOSOR29773-5G
2-Cyanothioacetamide
2-Cyanothioacetamide
Formule: C₃H₄N₂S
Point de fusion: 114…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010025
Numéro CAS: 7357-70-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III