Imprimer
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 49.3 EUR
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800587
Numéro CAS: 56434-28-7