Imprimer
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Point d'ébullition: 119…123 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085137
Numéro CAS: 175277-33-5