Imprimer
6-Chloronicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 0 EUR
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 105…107 °C/1mmHg
Point de fusion: 113…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III