Imprimer
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2974-1G OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA 105 EUR
APOSOR2974-1G APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658328
Numéro CAS: 59772-58-6