Imprimer
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29729-1G OR29729-1MG OR29729-250MG OR29729-500MG OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA 261 EUR
APOSOR29729-1G APOSOR29729-1MG APOSOR29729-250MG APOSOR29729-500MG APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Formule: C₅H₆N₂OS
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173804
Numéro CAS: 77358-26-0