Imprimer
Ethyl 2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 79.9 EUR
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl 2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173918
Numéro CAS: 86129-63-7