Imprimer

4-Chloro-2-methylbenzylamine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR2971-1G OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA 66.7 EUR
APOSOR2971-1G APOSOR2971-5G
4-Chloro-2-methylbenzylamine
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047932
Numéro CAS: 27917-11-9
UN: 3259
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR