Imprimer
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29703-1G OR29703-5G
APOSOR29703-1GEA 125 EUR
APOSOR29703-1G APOSOR29703-5G
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068117
Numéro CAS: 175277-20-0