Imprimer
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 778 EUR
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085130
Numéro CAS: 175277-12-0