Imprimer
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 0 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClIN
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012857
Numéro CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5