Imprimer
ω-Bromo-4-cyanoacétophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-4'-cyanoacétophénone, Bromométhyl-p-cyanophénylcetone, 2-Bromo-1-(4-cyanophényl)éthane-1-one, α-Bromo-4-cyanoacétophénone
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 328 EUR
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cyanoacétophénone 95%
ω-Bromo-4-cyanoacétophénone
Formule: C₉H₆BrNO
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052931
Numéro CAS: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II