Imprimer
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29617-10G OR29617-1G OR29617-5G
APOSOR29617-10GEA 173 EUR
APOSOR29617-10G APOSOR29617-1G APOSOR29617-5G
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052707
Numéro CAS: 103140-12-1